2-Bromo-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-hydroxy-5-nitrobenzene
B3918-1G B3918-5G
TCIAB3918-1GEA 44 EUR InStock
TCIAB3918-1G TCIAB3918-5G
2-Bromo-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromo-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄BrNO₃
MW: 218,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656567
Numéro CAS: 5847-59-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité