(S)-2-Amino-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B3919-1G B3919-5G
TCIAB3919-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB3919-1G TCIAB3919-5G
(S)-2-Amino-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-Amino-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038577
Numéro CAS: 3057-74-7
EINECS: 221-292-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité