1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Formyl-1H-benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole-1-carbaldehyde
B3920-1G B3920-5G
TCIAB3920-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3920-1G TCIAB3920-5G
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
1H-Benzotriazole-1-carboxaldehyde
Formule: C₇H₅N₃O
MW: 147,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00239420
Numéro CAS: 72773-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité