1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
B3926-1G B3926-5G
TCIAB3926-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB3926-1G TCIAB3926-5G
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2,5-difluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
MW: 237,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042184
Numéro CAS: 167415-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité