Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3929-1G B3929-5G
TCIAB3929-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB3929-1G TCIAB3929-5G
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00665763
Numéro CAS: 161957-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité