1,2-Benzofluorene ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 11H-Benzo[a]fluorene
B3931-200MG B3931-1G
TCIAB3931-200MGEA 132 EUR InStock
TCIAB3931-200MG TCIAB3931-1G
1,2-Benzofluorene ≥95.0% (par GC)
1,2-Benzofluorene
Formule: C₁₇H₁₂
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 407°C
Numéro MDL: MFCD00039578
Numéro CAS: 238-84-6
EINECS: 205-944-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 181.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité