2-Bromobenzophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Bromophenyl)(phenyl)methanone
B3937-1G B3937-5G
TCIAB3937-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB3937-1G TCIAB3937-5G
2-Bromobenzophénone ≥97.0% (par GC)
2-Bromobenzophénone
Formule: C₁₃H₉BrO
MW: 261,12 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00032462
Numéro CAS: 13047-06-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité