N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Phe(4-Br)-OH, N-Boc-4-bromo-D-phenylalanine
B3945-5G B3945-1G
TCIAB3945-5GEA 173 EUR InStock
TCIAB3945-5G TCIAB3945-1G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-bromo-D-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈BrNO₄
MW: 344,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00270359
Numéro CAS: 79561-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité