5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (5-Bromo-2-chlorophenyl)methanol
B3946-1G B3946-5G
TCIAB3946-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB3946-1G TCIAB3946-5G
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆BrClO
MW: 221,48 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683548
Numéro CAS: 149965-40-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité