4-Bromo-2-chlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-bromobenzaldehyde
B3948-1G B3948-5G
TCIAB3948-1GEA 22 EUR InStock
TCIAB3948-1G TCIAB3948-5G
4-Bromo-2-chlorobenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-chlorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD08741413
Numéro CAS: 158435-41-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité