(2-Bromophenyl)diphenylphosphine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3953-5G B3953-1G
TCIAB3953-5GEA 261 EUR InStock
TCIAB3953-5G TCIAB3953-1G
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine ≥95.0% (par GC)
(2-Bromophenyl)diphenylphosphine
Formule: C₁₈H₁₄BrP
Numéro MDL: MFCD00045014
Numéro CAS: 62336-24-7
EINECS: 263-515-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité