9-Bromotriptycene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Bromo-9,10-dihydro-9,10-[1,2]benzenoanthracene
B3955-1G B3955-5G
TCIAB3955-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3955-1G TCIAB3955-5G
9-Bromotriptycene ≥98.0% (par GC)
9-Bromotriptycene
Formule: C₂₀H₁₃Br
MW: 333,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD01099022
Numéro CAS: 15364-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 252.0 to 256.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité