2,2'-(2,7-Pyrènediyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pyrene-2,7-diboronic acid, pinacol ester
B3956-1G B3956-5G
TCIAB3956-1GEA 207 EUR InStock
TCIAB3956-1G TCIAB3956-5G
2,2'-(2,7-Pyrènediyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥97.0% (par GC)
2,2'-(2,7-Pyrènediyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formule: C₂₈H₃₂B₂O₄
MW: 454,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD15143601
Numéro CAS: 688756-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité