(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Bromoethyl)diphenylsulphonium Triflate
B3958-1G B3958-5G
TCIAB3958-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB3958-1G TCIAB3958-5G
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2-Bromoethyl)diphenylsulphonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₅H₁₄BrF₃O₃S₂
MW: 443,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD12546049
Numéro CAS: 247129-85-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité