1-Boc-4-cyanopiperidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
B3962-1G B3962-5G
TCIAB3962-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB3962-1G TCIAB3962-5G
1-Boc-4-cyanopiperidine ≥97.0% (par GC)
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01861223
Numéro CAS: 91419-52-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité