5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3963-5G B3963-25G
TCIAB3963-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB3963-5G TCIAB3963-25G
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00222270
Numéro CAS: 67443-38-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité