Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3965-1GEA 33 EUR InStock
TCIAB3965-1G TCIAB3965-5G
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 5-bromo-2-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₃S
MW: 285,55 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051768
Numéro CAS: 23095-05-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité