2,2'-Bipyridine-6,6'-diol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3966-1G B3966-5G
TCIAB3966-1GEA 99 EUR InStock
TCIAB3966-1G TCIAB3966-5G
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Bipyridine-6,6'-diol
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 340°C
Numéro MDL: MFCD13194839
Numéro CAS: 103505-54-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19fdae6e32062c31fdb5fed4c77a747efebe7169&vid=6eff8e5ba611139b016d02d2b5344e838ee89305&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité