Trichlorure de bore ∼13% ∼1.0 mol/L dans le p-xylène
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB3968-100MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3968-100ML
Trichlorure de bore ∼13% ∼1.0 mol/L dans le p-xylène
Trichlorure de bore
Formule: BCl₃
MW: 117,17 g/mol
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011313
Numéro CAS: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01348
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 12.5 to 14.5 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité