3-Bromopyridine-5-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-3-pyridinol, 3-Bromo-5-pyridinol, 5-Bromo-pyridin-3-ol
B3969-1G B3969-5G
TCIAB3969-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB3969-1G TCIAB3969-5G
3-Bromopyridine-5-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromopyridine-5-ol
Formule: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Numéro MDL: MFCD00661305
Numéro CAS: 74115-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité