1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4''-(1,2-Ethanediyl)bis(4'-methyl-2,2'-bipyridine)
B3973-200MG B3973-1G
TCIAB3973-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB3973-200MG TCIAB3973-1G
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane ≥96.0% (par GC)
1,2-Bis(4'-methyl-2,2'-bipyridin-4-yl)ethane
Formule: C₂₄H₂₂N₄
MW: 366,47 g/mol
Numéro CAS: 96897-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité