7-Bromoindoline-2,3-dione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3974-1G B3974-5G
TCIAB3974-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3974-1G TCIAB3974-5G
7-Bromoindoline-2,3-dione ≥97.0% (par GC)
7-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
Point de fusion: 200°C
Numéro MDL: MFCD00774354
Numéro CAS: 20780-74-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité