9-Bromo-10-phenylanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3977-1G B3977-5G
TCIAB3977-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB3977-1G TCIAB3977-5G
9-Bromo-10-phenylanthracene ≥98.0% (par GC)
9-Bromo-10-phenylanthracene
Formule: C₂₀H₁₃Br
MW: 333,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00230983
Numéro CAS: 23674-20-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité