1-(4-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3978-1G B3978-5G
TCIAB3978-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3978-1G TCIAB3978-5G
1-(4-Bromophenyl)naphthalene ≥98.0% (par GC)
1-(4-Bromophenyl)naphthalene
Formule: C₁₆H₁₁Br
MW: 283,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07369916
Numéro CAS: 204530-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité