4,4'-Bipipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3983-5G B3983-1G
TCIAB3983-5GEA 281 EUR InStock
TCIAB3983-5G TCIAB3983-1G
4,4'-Bipipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Bipipéridine
Formule: C₁₀H₂₀N₂
MW: 168,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD01104315
Numéro CAS: 15336-72-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité