3,3'-Bipyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Dipyridyl, 3,3'-Bipyridine
B3984-1G B3984-5G
TCIAB3984-1GEA 115 EUR InStock
TCIAB3984-1G TCIAB3984-5G
3,3'-Bipyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,3'-Bipyridine
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00006371
Numéro CAS: 581-46-4
EINECS: 209-466-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité