tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
B3988-1G B3988-5G
TCIAB3988-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB3988-1G TCIAB3988-5G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861741
Numéro CAS: 398489-26-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité