4-Bromo-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzonitrile
B3993-5G B3993-25G
TCIAB3993-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB3993-5G TCIAB3993-25G
4-Bromo-o-toluonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041461
Numéro CAS: 67832-11-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité