(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3995-5G B3995-1G
TCIAB3995-5GEA 204 EUR InStock
TCIAB3995-5G TCIAB3995-1G
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3,3-dimethylbutanoic acid
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Numéro MDL: MFCD00065575
Numéro CAS: 124655-17-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +7.0 deg (C=1、AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité