Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Bis(4-bromophenyl)ethyne
B3996-1G B3996-5G
TCIAB3996-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3996-1G TCIAB3996-5G
Bis(4-bromophenyl)acetylene ≥98.0% (par GC)
Bis(4-bromophenyl)acetylene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00185147
Numéro CAS: 2789-89-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité