2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3997-1G B3997-5G
TCIAB3997-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAB3997-1G TCIAB3997-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-5-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD03033065
Numéro CAS: 2973-80-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité