1-Boc-1-methylhydrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-tert-Butoxycarbonyl-1-methylhydrazine, 2-Methylcarbazic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-1-methylhydrazine, tert-Butyl 2-Methylcarbazate
B3998-5G B3998-25G
TCIAB3998-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB3998-5G TCIAB3998-25G
1-Boc-1-methylhydrazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Boc-1-methylhydrazine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
MW: 146,1876 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD05669700
Numéro CAS: 21075-83-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité