1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, tert-Butyl 4-(methylamino)piperidine-1-carboxylate
B4015-1G B4015-5G
TCIAB4015-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB4015-1G TCIAB4015-5G
1-Boc-4-(methylamino)piperidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3046 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02259411
Numéro CAS: 147539-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité