Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B4017-1G B4017-5G
TCIAB4017-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4017-1G TCIAB4017-5G
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-bromo-6-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01569539
Numéro CAS: 2252-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité