Boc-L-homoserine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-(Boc-amino)-4-hydroxybutyric acid, Boc-L-Homoserine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-hydroxybutyric acid, N-Boc-L-homoserine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-homoserine
B4025-1G B4025-5G
TCIAB4025-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4025-1G TCIAB4025-5G
Boc-L-homoserine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-L-homoserine
Formule: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,2350 g/mol
Point de fusion: 140°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00057839
Numéro CAS: 41088-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -28.0 to -32.0 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité