Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-N,N-diphénylaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-N,N-diphenylaniline

B4036-1G B4036-5G
TCIAB4036-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB4036-1G TCIAB4036-5G
3-Bromo-N,N-diphénylaniline ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-N,N-diphénylaniline


Formule: C₁₈H₁₄BrN
MW: 324,22 g/mol
Point d'ébullition: 193°C
Numéro MDL: MFCD06798123
Numéro CAS: 78600-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité