Boscalid ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide
B4038-100MG B4038-1G
TCIAB4038-100MGEA 36.3 EUR InStock
TCIAB4038-100MG TCIAB4038-1G
Boscalid ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Boscalid
Formule: C₁₈H₁₂Cl₂N₂O
MW: 343,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795150
Numéro CAS: 188425-85-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01352
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité