6-Bromonicotinonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-5-cyanopyridine
B4039-1G B4039-5G
TCIAB4039-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB4039-1G TCIAB4039-5G
6-Bromonicotinonitrile ≥97.0% (par GC)
6-Bromonicotinonitrile
Formule: C₆H₃BrN₂
MW: 183,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234141
Numéro CAS: 139585-70-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité