(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB4044-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB4044-1G TCIAB4044-5G
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formule: C₉H₁₆INO₄
MW: 329,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216579
Numéro CAS: 93267-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=3、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité