5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB4045-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB4045-5G TCIAB4045-1G
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-tert-Butyl-L-glutamate hydrate
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,24 g/mol
Point de fusion: 182°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038580
Numéro CAS: 2419-56-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +12.0 deg (C=1、H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité