tert-Butyl (2-(methylamino)ethyl)carbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Boc-N'-methyl-1,2-diaminoethane, tert-Butyl N-(2-Methylaminoethyl)carbamate, N-(2-Methylaminoethyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N-Boc-N'-methylethylenediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N'-methylethylenediamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)-N'-methyl-1,2-diaminoethane
B4046-5G B4046-1G
TCIAB4046-5GEA 238 EUR InStock
TCIAB4046-5G TCIAB4046-1G
tert-Butyl (2-(methylamino)ethyl)carbamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
tert-Butyl (2-(methylamino)ethyl)carbamate
Formule: C₈H₁₈N₂O₂
MW: 174,2407 g/mol
Numéro MDL: MFCD06808585
Numéro CAS: 122734-32-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité