3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromo-2,5-di(2-thienyl)thiophene
B4050-1G B4050-5G
TCIAB4050-1GEA 380 EUR InStock
TCIAB4050-1G TCIAB4050-5G
3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophène ≥97.0% (par GC)
3'-Bromo-2,2':5',2''-terthiophène
Formule: C₁₂H₇BrS₃
MW: 327,27 g/mol
Numéro CAS: 105125-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Amber to Dark green powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité