4-[(4-Bromophényl)diazényl]phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-4'-hydroxyazobenzene
B4053-200MG B4053-1G
TCIAB4053-200MGEA 121 EUR InStock
TCIAB4053-200MG TCIAB4053-1G
4-[(4-Bromophényl)diazényl]phénol ≥98.0% (par GC)
4-[(4-Bromophényl)diazényl]phénol
Formule: C₁₂H₉BrN₂O
MW: 277,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093929
Numéro CAS: 3035-94-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité