2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
B4057-1G B4057-5G
TCIAB4057-1GEA 55 EUR InStock
TCIAB4057-1G TCIAB4057-5G
2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol ≥98.0% (par GC)
2-(Bromométhyl)-2-(hydroxyméthyl)-1,3-propanediol
Formule: C₅H₁₁BrO₃
MW: 199,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00135306
Numéro CAS: 19184-65-7
EINECS: 242-863-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité