N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4059-5GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4059-5G TCIAB4059-25G
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N,N-Bis(2-chloroethyl)-p-toluenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
MW: 296,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018944
Numéro CAS: 42137-88-2
EINECS: 255-677-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité