4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4060-5G B4060-25G
TCIAB4060-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB4060-5G TCIAB4060-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
MW: 161,00 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD02179565
Numéro CAS: 15803-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité