N-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: BCN-POE3-NH2, BCN-amine, rel-((1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-yl)methyl (2-(2-(2-aminoethoxy)ethoxy)ethyl)carbamate, endo-BCN-PEG2-NH2
B4062-25MG B4062-100MG
TCIAB4062-25MGEA 191 EUR InStock
TCIAB4062-25MG TCIAB4062-100MG
N-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane ≥90.0% (par HPLC)
N-(1R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyloxycarbonyl-1,8-diamino-3,6-dioxaoctane
Formule: C₁₇H₂₈N₂O₄
MW: 324,42 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD19705418
Numéro CAS: 1263166-93-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 90.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 7.70 to 8.90 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité