N-Boc-2-pyrroleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
B4063-1G B4063-5G
TCIAB4063-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB4063-1G TCIAB4063-5G
N-Boc-2-pyrroleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
N-Boc-2-pyrroleboronic acid
Formule: C₉H₁₄BNO₄
Point de fusion: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318939
Numéro CAS: 135884-31-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité