2-Butylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Butyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
B4064-5G B4064-25G
TCIAB4064-5GEA 137 EUR InStock
TCIAB4064-5G TCIAB4064-25G
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
2-Butylimidazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₂N₂O
MW: 152,193 g/mol
Numéro MDL: MFCD01075030
Numéro CAS: 68282-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité