5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4066-5G B4066-25G
TCIAB4066-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB4066-5G TCIAB4066-25G
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran ≥98.0% (par GC)
5-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydrobenzofuran
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Numéro MDL: MFCD06797641
Numéro CAS: 127264-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité